1-Aminocyclohexanecarboxylic acid 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR350005-100G OR350005-25G
APOSOR350005-100GEA 236 EUR
APOSOR350005-100G APOSOR350005-25G
1-Aminocyclohexanecarboxylic acid 98%
1-Aminocyclohexanecarboxylic acid
Formule: C₇H₁₃NO₂
Smeltpunt: >300 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00001487
CAS nummer: 2756-85-6