tert-Butyl (1-(hydroxymethyl)cyclopropyl)carbamate 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: [1-(Hydroxymethyl)cyclopropyl]carbamic acid tert-Butyl ester, [1-(Boc-amino)cyclopropyl]methanol, tert-Butyl [1-(Hydroxymethyl)cyclopropyl]carbamate, [1-(tert-Butoxycarbonylamino)cyclopropyl]methanol
OR350017-1G OR350017-5G OR350017-10G
APOSOR350017-1GEA 22 EUR
APOSOR350017-1G APOSOR350017-5G APOSOR350017-10G
tert-Butyl (1-(hydroxymethyl)cyclopropyl)carbamate 98%
tert-Butyl (1-(hydroxymethyl)cyclopropyl)carbamate
Formule: C₉H₁₇NO₃
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD09749954
CAS nummer: 107017-73-2