Benzyltriethylammonium bromide 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR350020-25G OR350020-500G
APOSOR350020-25GEA 0 EUR
APOSOR350020-25G APOSOR350020-500G
Benzyltriethylammonium bromide 98%
Benzyltriethylammonium bromide
Formule: C₁₃H₂₂BrN
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00011822
CAS nummer: 5197-95-5