6-Bromoimidazo[1,2-a]pyridine-3-carbaldehyde
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR350033-1G OR350033-5G
APOSOR350033-1GEA 106 EUR
APOSOR350033-1G APOSOR350033-5G
6-Bromoimidazo[1,2-a]pyridine-3-carbaldehyde
6-Bromoimidazo[1,2-a]pyridine-3-carbaldehyde
Formule: C₈H₅BrN₂O
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD09864909
CAS nummer: 30384-96-4