6-Bromoisoquinolin-1(2H)-one
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR350043-1G OR350043-5G OR350043-10G
APOSOR350043-1GEA 27.8 EUR
APOSOR350043-1G APOSOR350043-5G APOSOR350043-10G
6-Bromoisoquinolin-1(2H)-one
6-Bromoisoquinolin-1(2H)-one
Formule: C₉H₆BrNO
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD07374394
CAS nummer: 82827-09-6