4-(Benzyloxy)benzenesulphonyl chloride 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
OR350065-5G OR350065-250MG OR350065-500MG
APOSOR350065-5GEA 96.4 EUR
APOSOR350065-5G APOSOR350065-250MG APOSOR350065-500MG
4-(Benzyloxy)benzenesulphonyl chloride 98%
4-(Benzyloxy)benzenesulphonyl chloride
Formule: C₁₃H₁₁ClO₃S
MW: 282.75 g/mol
Smeltpunt: 102…105 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD04035557
CAS nummer: 87001-32-9
UN: 3261
ADR: 8 III