3-Chloro-2-nitrotoluene
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
OR350086-25G OR350086-5G
APOSOR350086-25GEA 68.7 EUR
APOSOR350086-25G APOSOR350086-5G
3-Chloro-2-nitrotoluene
3-Chloro-2-nitrotoluene
Formule: C₇H₆ClNO₂
Kookpunt: 80 °C/2mmHg
Dichtheid: 1,29 g/cm³ (25 °C)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD04117977
CAS nummer: 5367-26-0
UN: 2433
ADR: 6.1,III