4,4'-Dimethoxytrityl chloride 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR350109-100G OR350109-1KG OR350109-500G
APOSOR350109-100GEA 73 EUR
APOSOR350109-100G APOSOR350109-1KG APOSOR350109-500G
4,4'-Dimethoxytrityl chloride 98%
4,4'-Dimethoxytrityl chloride
Formule: C₂₁H₁₉ClO₂
Smeltpunt: 119…123 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00008409
CAS nummer: 40615-36-9