DL-Proline 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR350110-100G OR350110-500G
APOSOR350110-100GEA 30.3 EUR
APOSOR350110-100G APOSOR350110-500G
DL-Proline 98%
DL-Proline
Formule: C₅H₉NO₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00005250
CAS nummer: 609-36-9