Diphenylphosphine oxide 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR350120-100G OR350120-25G OR350120-500G
APOSOR350120-100GEA 127 EUR
APOSOR350120-100G APOSOR350120-25G APOSOR350120-500G
Diphenylphosphine oxide 97%
Diphenylphosphine oxide
Formule: C₁₂H₁₁OP
Kookpunt: 105 °C/0,1mmHg
Smeltpunt: 56…57 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00002079
CAS nummer: 4559-70-0