2,5-Dibromopyrimidine
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
OR350122-100G OR350122-25G
APOSOR350122-100GEA 377 EUR
APOSOR350122-100G APOSOR350122-25G
2,5-Dibromopyrimidine
2,5-Dibromopyrimidine
Formule: C₄H₂Br₂N₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD08275684
CAS nummer: 32779-37-6