6-Hydroxy-4-methyl-2-oxo-1,2-dihydropyridine-3-carbonitrile 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR350133-100G OR350133-500G
APOSOR350133-100GEA 125 EUR
APOSOR350133-100G APOSOR350133-500G
6-Hydroxy-4-methyl-2-oxo-1,2-dihydropyridine-3-carbonitrile 95%
6-Hydroxy-4-methyl-2-oxo-1,2-dihydropyridine-3-carbonitrile
Formule: C₇H₆N₂O₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00043831
CAS nummer: 5444-02-0