3,5-Di-tert-butylphenylboronic acid 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR350137-1G OR350137-5G
APOSOR350137-1GEA 0 EUR
APOSOR350137-1G APOSOR350137-5G
3,5-Di-tert-butylphenylboronic acid 97%
3,5-Di-tert-butylphenylboronic acid
Formule: C₁₄H₂₃BO₂
Smeltpunt: 182 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD07780212
CAS nummer: 197223-39-5