trans-2,5-Dimethylpiperazine 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR350142-25G OR350142-100G OR350142-5G
APOSOR350142-25GEA 24.6 EUR
APOSOR350142-25G APOSOR350142-100G APOSOR350142-5G
trans-2,5-Dimethylpiperazine 95%
trans-2,5-Dimethylpiperazine
Formule: C₆H₁₄N₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00070516
CAS nummer: 2815-34-1
UN: 2926
ADR: 4.1+6.1,II