2-Ethylhexyl-2-cyano-3,3-diphenylacrylate
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR350157-100G OR350157-5G OR350157-25G
APOSOR350157-100GEA 65.8 EUR
APOSOR350157-100G APOSOR350157-5G APOSOR350157-25G
2-Ethylhexyl-2-cyano-3,3-diphenylacrylate
2-Ethylhexyl-2-cyano-3,3-diphenylacrylate
Formule: C₂₄H₂₇NO₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00059260
CAS nummer: 6197-30-4