Ethyl-3-hydroxy-3-phenylpropionate
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Synoniemen: Ethyl 3-hydroxy-3-phenylpropanoate
OR350163-5G OR350163-25G
APOSOR350163-5GEA 58.4 EUR
APOSOR350163-5G APOSOR350163-25G
Ethyl-3-hydroxy-3-phenylpropionate
Ethyl-3-hydroxy-3-phenylpropionate
Formule: C₁₁H₁₄O₃
MW: 194.23 g/mol
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00086891
CAS nummer: 5764-85-2