4-Ethoxyphenol
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR350170-100G OR350170-500G
APOSOR350170-100GEA 60 EUR
APOSOR350170-100G APOSOR350170-500G
4-Ethoxyphenol
4-Ethoxyphenol
Formule: C₈H₁₀O₂
Kookpunt: 121 °C
Smeltpunt: 65 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00002334
CAS nummer: 622-62-8