N-(9-Fluorenylmethoxycarbonyl)-O-tert-butyl-L-threonine 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Synoniemen: Fmoc-Thr(tBu)-OH, Nalpha-Fmoc-O-tert-butyl-L-threonine, O-tert-Butyl-Nalpha-Fmoc-L-threonine, FMOC-O-tert-Butyl-L-threonine
OR350183-100G OR350183-500G
APOSOR350183-100GEA 93.5 EUR
APOSOR350183-100G APOSOR350183-500G
N-(9-Fluorenylmethoxycarbonyl)-O-tert-butyl-L-threonine 97%
N-(9-Fluorenylmethoxycarbonyl)-O-tert-butyl-L-threonine
Formule: C₂₃H₂₇NO₅
MW: 397.5 g/mol
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00077075
CAS nummer: 71989-35-0