4-(Hydroxymethyl)benzoic acid 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR350195-25G OR350195-5G OR350195-100G
APOSOR350195-25GEA 76 EUR
APOSOR350195-25G APOSOR350195-5G APOSOR350195-100G
4-(Hydroxymethyl)benzoic acid 98%
4-(Hydroxymethyl)benzoic acid
Formule: C₈H₈O₃
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00017598
CAS nummer: 3006-96-0