[4-(1H-Pyrazol-1-yl)phenyl]boronic acid 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: (4-(1H-Pyrazol-1-yl)phenyl)boronic acid
OR350198-1G OR350198-5G
APOSOR350198-1GEA 68.7 EUR
APOSOR350198-1G APOSOR350198-5G
[4-(1H-Pyrazol-1-yl)phenyl]boronic acid 98%
[4-(1H-Pyrazol-1-yl)phenyl]boronic acid
Formule: C₉H₉BN₂O₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD06739055
CAS nummer: 891270-35-2