Isoxazole-4-boronic acid pinacol ester 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR350204-1G OR350204-250MG OR350204-5G
APOSOR350204-1GEA 77.5 EUR
APOSOR350204-1G APOSOR350204-250MG APOSOR350204-5G
Isoxazole-4-boronic acid pinacol ester 98%
Isoxazole-4-boronic acid pinacol ester
Formule: C₉H₁₄BNO₃
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD06657891
CAS nummer: 928664-98-6