3-Iodo-1H-pyrazole
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: 3-Iodopyrazole
OR350207-25G OR350207-5G OR350207-10G
APOSOR350207-25GEA 151 EUR
APOSOR350207-25G APOSOR350207-5G APOSOR350207-10G
3-Iodo-1H-pyrazole
3-Iodo-1H-pyrazole
Formule: C₃H₃IN₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD12022324
CAS nummer: 4522-35-4