Methyl-4-iodobenzoate
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: 4-Iodobenzoic acid methyl ester, Methyl 4-iodobenzoate
OR350215-100G OR350215-25G OR350215-500G
APOSOR350215-100GEA 49.7 EUR
APOSOR350215-100G APOSOR350215-25G APOSOR350215-500G
Methyl-4-iodobenzoate
Methyl-4-iodobenzoate
Formule: C₈H₇IO₂
MW: 262.05 g/mol
Kookpunt: 276
Smeltpunt: 112…116 °C
Dichtheid: 2.02
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00016353
CAS nummer: 619-44-3
EINECS: 210-597-1
UN: 3077
ADR: 9+EHS III