3-Formyl-2-picoline 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
OR350218-1G OR350218-5G
APOSOR350218-1GEA 64.3 EUR
APOSOR350218-1G APOSOR350218-5G
3-Formyl-2-picoline 97%
3-Formyl-2-picoline
Formule: C₇H₇NO
Dichtheid: 1,106 g/cm³ (25 °C)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD08234911
CAS nummer: 60032-57-7