α-Bromo-o-xylene 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
Synoniemen: 2-Methylbenzyl bromide, alpha-Bromo-o-xylene
OR350233-100G OR350233-25G
APOSOR350233-100GEA 468 EUR
APOSOR350233-100G APOSOR350233-25G
α-Bromo-o-xylene 98%
α-Bromo-o-xylene
Formule: C₈H₉Br
MW: 185.06 g/mol
Kookpunt: 216…217 °C
Smeltpunt: 16…20 °C
Dichtheid: 1.381 g/cm³ (25 °C)
Vlampunt: 82 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00000174
CAS nummer: 89-92-9
EINECS: 201-951-6
UN: 1701
ADR: 6.1 II
Merck Index: 12,10223