3-Methylcinnamic acid
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR350254-25G OR350254-5G
APOSOR350254-25GEA 57 EUR
APOSOR350254-25G APOSOR350254-5G
3-Methylcinnamic acid
3-Methylcinnamic acid
Formule: C₁₀H₁₀O₂
Smeltpunt: 116…119 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00016844
CAS nummer: 3029-79-6