3-Nitrobenzylamine hydrochloride 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: 3-Nitrobenzylammonium hydrochloride
OR350302-25G OR350302-5G OR350302-100G
APOSOR350302-25GEA 182 EUR
APOSOR350302-25G APOSOR350302-5G APOSOR350302-100G
3-Nitrobenzylamine hydrochloride 98%
3-Nitrobenzylamine hydrochloride
Formule: C₇H₉ClN₂O₂
Smeltpunt: 226…231 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00012858
CAS nummer: 26177-43-5
EINECS: 247-502-8