1-N-Boc-4-(4-bromophenyl)piperidine
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR350304-1G OR350304-5G
APOSOR350304-1GEA 0 EUR
APOSOR350304-1G APOSOR350304-5G
1-N-Boc-4-(4-bromophenyl)piperidine
1-N-Boc-4-(4-bromophenyl)piperidine
Formule: C₁₆H₂₂BrNO₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD09878774
CAS nummer: 769944-78-7