N-(tert-Butoxycarbonyl)-1H-pyrazole-1-carboxamidine
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR350307-5G OR350307-25G
APOSOR350307-5GEA 0 EUR
APOSOR350307-5G APOSOR350307-25G
N-(tert-Butoxycarbonyl)-1H-pyrazole-1-carboxamidine
N-(tert-Butoxycarbonyl)-1H-pyrazole-1-carboxamidine
Formule: C₉H₁₄N₄O₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00216663
CAS nummer: 152120-61-1