Pyridoxal-5'-phosphate monohydrate 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR350314-100G OR350314-25G OR350314-5G
APOSOR350314-100GEA 308 EUR
APOSOR350314-100G APOSOR350314-25G APOSOR350314-5G
Pyridoxal-5'-phosphate monohydrate 98%
Pyridoxal-5'-phosphate monohydrate
Formule: C₈H₁₀NO₆P·1H₂O
Bewaar temperatuur: Vriezer
MDL Nummer: MFCD00149414
CAS nummer: 41468-25-1