2-Propoxybenzoic acid
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Synoniemen: 2-n-Propoxybenzoic acid
OR350317-100G OR350317-500G
APOSOR350317-100GEA 70.1 EUR
APOSOR350317-100G APOSOR350317-500G
2-Propoxybenzoic acid
2-Propoxybenzoic acid
Formule: C₁₀H₁₂O₃
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD01075687
CAS nummer: 2100-31-4