Phenyl vinyl sulphone 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
OR350320-25G OR350320-1G OR350320-5G
APOSOR350320-25GEA 65.8 EUR
APOSOR350320-25G APOSOR350320-1G APOSOR350320-5G
Phenyl vinyl sulphone 97%
Phenyl vinyl sulphone
Formule: C₈H₈O₂S
Smeltpunt: 68…70 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00007554
CAS nummer: 5535-48-8