2-(Pyridin-4-yl)acetic acid hydrochloride
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Synoniemen: 4-Pyridylacetic acid hydrochloride
OR350324-100G OR350324-25G
APOSOR350324-100GEA 278 EUR
APOSOR350324-100G APOSOR350324-25G
2-(Pyridin-4-yl)acetic acid hydrochloride
2-(Pyridin-4-yl)acetic acid hydrochloride
Formule: C₇H₈ClNO₂
Smeltpunt: 141 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00012827
CAS nummer: 6622-91-9