2,3-Diaminopyrazine 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Synoniemen: Pyrazine-2,3-diamine
OR350327-1G OR350327-5G
APOSOR350327-1GEA 110 EUR
APOSOR350327-1G APOSOR350327-5G
2,3-Diaminopyrazine 97%
2,3-Diaminopyrazine
Formule: C₄H₆N₄
MW: 110.1172 g/mol
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD07778385
CAS nummer: 13134-31-1