2-(Quinolin-6-yl)acetic acid
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR350332-1G OR350332-5G
APOSOR350332-1GEA 23.2 EUR
APOSOR350332-1G APOSOR350332-5G
2-(Quinolin-6-yl)acetic acid
2-(Quinolin-6-yl)acetic acid
Formule: C₁₁H₉NO₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD07776794
CAS nummer: 5622-34-4