Sodium-2-naphthol-7-sulphonate hydrate 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR350346-100G OR350346-500G
APOSOR350346-100GEA 61.9 EUR
APOSOR350346-100G APOSOR350346-500G
Sodium-2-naphthol-7-sulphonate hydrate 98%
Sodium-2-naphthol-7-sulphonate hydrate
Formule: C₁₀H₈O₄S
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00021625
CAS nummer: 135-55-7