(1S)-(+)-Camphor-10-sulphonyl chloride 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
OR350351-100G OR350351-25G
APOSOR350351-100GEA 263 EUR
APOSOR350351-100G APOSOR350351-25G
(1S)-(+)-Camphor-10-sulphonyl chloride 97%
(1S)-(+)-Camphor-10-sulphonyl chloride
Formule: C₁₀H₁₅ClO₃S
Smeltpunt: 65…67 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00064156
CAS nummer: 21286-54-4
UN: 3261
ADR: 8,II