trans-4-(Aminomethyl)cyclohexanecarboxylic acid 98+%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR350367-100G OR350367-1KG OR350367-500G
APOSOR350367-100GEA 60 EUR
APOSOR350367-100G APOSOR350367-1KG APOSOR350367-500G
trans-4-(Aminomethyl)cyclohexanecarboxylic acid 98+%
trans-4-(Aminomethyl)cyclohexanecarboxylic acid
Formule: C₈H₁₅NO₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00001466
CAS nummer: 1197-18-8