Thiazole 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
OR350371-25G OR350371-5G
APOSOR350371-25GEA 146 EUR
APOSOR350371-25G APOSOR350371-5G
Thiazole 98%
Thiazole
Formule: C₃H₃NS
Kookpunt: 117…118 °C/760mmHg
Smeltpunt: –33 °C
Dichtheid: 1,198 g/cm³ (25 °C)
Vlampunt: 26 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00005315
CAS nummer: 288-47-1
UN: 1993
ADR: 3,III