3-Hydrazinylbenzonitrile hydrochloride 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR350454-5G OR350454-1G
APOSOR350454-5GEA 24.9 EUR
APOSOR350454-5G APOSOR350454-1G
3-Hydrazinylbenzonitrile hydrochloride 97%
3-Hydrazinylbenzonitrile hydrochloride
Formule: C7H8ClN3
Smeltpunt: 194…196 °C
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD03094642
CAS nummer: 2881-99-4