4-Chloroquinoline-6-carbonitrile
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR350463-1G OR350463-250MG
APOSOR350463-1GEA 409 EUR
APOSOR350463-1G APOSOR350463-250MG
4-Chloroquinoline-6-carbonitrile
4-Chloroquinoline-6-carbonitrile
Formule: C₁₀H₅ClN₂
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD08063204
CAS nummer: 219763-83-4