Ethyl-5-methyl-1H-pyrrole-2-carboxylate 97+%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Synoniemen: Ethyl 5-methyl-1H-pyrrole-2-carboxylate
OR350470-25G OR350470-1G
APOSOR350470-25GEA 203 EUR
APOSOR350470-25G APOSOR350470-1G
Ethyl-5-methyl-1H-pyrrole-2-carboxylate 97+%
Ethyl-5-methyl-1H-pyrrole-2-carboxylate
Formule: C₈H₁₁NO₂
MW: 153.1800 g/mol
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD01006731
CAS nummer: 3284-51-3