4-((3-Hydroxypropyl)amino)-3-nitrophenol 95+%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR350491-100G OR350491-25G OR350491-5G
APOSOR350491-100GEA 110 EUR
APOSOR350491-100G APOSOR350491-25G APOSOR350491-5G
4-((3-Hydroxypropyl)amino)-3-nitrophenol 95+%
4-((3-Hydroxypropyl)amino)-3-nitrophenol
Formule: C₉H₁₂N₂O₄
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD07368637
CAS nummer: 92952-81-3