Methyl-3-amino-4-bromobenzoate 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR350503-100G OR350503-25G
APOSOR350503-100GEA 239 EUR
APOSOR350503-100G APOSOR350503-25G
Methyl-3-amino-4-bromobenzoate 98%
Methyl-3-amino-4-bromobenzoate
Formule: C₈H₈BrNO₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00553090
CAS nummer: 46064-79-3