N-Tosyl-pyrrole-3-carboxylic acid 96%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR350522-1G OR350522-5G
APOSOR350522-1GEA 26.3 EUR
APOSOR350522-1G APOSOR350522-5G
N-Tosyl-pyrrole-3-carboxylic acid 96%
N-Tosyl-pyrrole-3-carboxylic acid
Formule: C₁₂H₁₁NO₄S
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00145013
CAS nummer: 106058-86-0