2,3,4,5-Tetramethyl-2-cyclopentenone 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR3509-10G OR3509-5G OR3509-25G
APOSOR3509-10GEA 0 EUR
APOSOR3509-10G APOSOR3509-5G APOSOR3509-25G
2,3,4,5-Tetramethyl-2-cyclopentenone 95%
2,3,4,5-Tetramethyl-2-cyclopentenone
Formule: C₉H₁₄O
Kookpunt: 100 °C/30mmHg
Dichtheid: 0,917 g/cm³ (25 °C)
Vlampunt: 73 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00010248
CAS nummer: 54458-61-6