4-(2-(Piperidin-1-yl)ethoxy)phenylboronic acid pinacol ester 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: 1-(2-(4-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)phenoxy)ethyl)piperidine
OR3511-1G OR3511-250MG
APOSOR3511-1GEA 121 EUR
APOSOR3511-1G APOSOR3511-250MG
4-(2-(Piperidin-1-yl)ethoxy)phenylboronic acid pinacol ester 95%
4-(2-(Piperidin-1-yl)ethoxy)phenylboronic acid pinacol ester
Formule: C₁₉H₃₀BNO₃
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD09258652
CAS nummer: 934586-49-9