4-Methoxypicolinic acid 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR3515-1G OR3515-5G
APOSOR3515-1GEA 36.6 EUR
APOSOR3515-1G APOSOR3515-5G
4-Methoxypicolinic acid 98%
4-Methoxypicolinic acid
Formule: C₇H₇NO₃
Smeltpunt: 207…208 °C
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD04115716
CAS nummer: 29082-91-5