3,5-Dimethylisoxazole-4-boronic acid pinacol ester 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Waarschuwing
|
Synoniemen:
3,5-Dimethyl-4-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)isoxazole, 3,5-dimethyl-4-(tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-1,2-oxazole
OR3516-5G
OR3516-25G
OR3516-100G
APOSOR3516-5GEA
22
EUR
APOSOR3516-5G
APOSOR3516-25G
APOSOR3516-100G
3,5-Dimethylisoxazole-4-boronic acid pinacol ester 97%
3,5-Dimethylisoxazole-4-boronic acid pinacol ester
Formule:
C₁₁H₁₈BNO₃ Smeltpunt: 94…99 °C Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD05863910 CAS nummer: 832114-00-8 |