5-Bromo-2-hydroxy-6-picoline 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR3528-1G OR3528-25G OR3528-5G
APOSOR3528-1GEA 22 EUR
APOSOR3528-1G APOSOR3528-25G APOSOR3528-5G
5-Bromo-2-hydroxy-6-picoline 98%
5-Bromo-2-hydroxy-6-picoline
Formule: C₆H₆BrNO
Smeltpunt: 199…203 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD03427653
CAS nummer: 54923-31-8